Merck
773123
Sigma-Aldrich
Fmoc-N-Me-Asn(Trt)-OH
97% (HPLC)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C39H34N2O5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
610.70
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
Assay
97% (HPLC)
Form
powder or crystals
Optische Aktivität
[α]22/D -26.0°, c = 0.5% in dichloromethane
mp (Schmelzpunkt)
231-235 °C
Anwendung(en)
peptide synthesis
Funktionelle Gruppe
Fmoc
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CN([C@@H](CC(=O)NC(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3)C(O)=O)C(=O)OCC4c5ccccc5-c6ccccc46
InChI
1S/C39H34N2O5/c1-41(38(45)46-26-34-32-23-13-11-21-30(32)31-22-12-14-24-33(31)34)35(37(43)44)25-36(42)40-39(27-15-5-2-6-16-27,28-17-7-3-8-18-28)29-19-9-4-10-20-29/h2-24,34-35H,25-26H2,1H3,(H,40,42)(H,43,44)/t35-/m0/s1
InChIKey
YZBDIRBPZCFMAZ-DHUJRADRSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)