Merck
772593
Sigma-Aldrich
5-Bromo-2-chloropyridine-4-carboxaldehyde
97%
Synonym(e):
5-Bromo-2-chloroisonicotinaldehyde
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H3BrClNO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
220.45
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
63-68 °C
Funktionelle Gruppe
aldehyde
bromo
chloro
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
Clc1cc(C=O)c(Br)cn1
InChI
1S/C6H3BrClNO/c7-5-2-9-6(8)1-4(5)3-10/h1-3H
InChIKey
MAGFXBKNQAAQQA-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Skull and crossbones
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)