772399
Potassium oleate-15,15,16,16,17,17,18,18,18-d9
98 atom % D, ≥97% (CP)
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
98 atom % D
Assay
≥97% (CP)
Form
solid
Massenverschiebung
M+9
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[2H]C([2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])CCCC/C=C\CCCCCCC([O-])=O.[K+]
InChI
1S/C17H32O2.K/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17(18)19;/h9-10H,2-8,11-16H2,1H3,(H,18,19);/q;+1/p-1/b10-9-;/i1D3,2D2,3D2,4D2;
InChIKey
MJHINQPJADQEMD-JADBTTGWSA-M
Verpackung
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable