Fortfahren mit
736155
Potassium oleate-d33
98 atom % D
Synonym(e):
Oleic acid-d33 potassium salt
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CD3(CD2)7CD=CD(CD2)7COOK
Molekulargewicht:
353.76
UNSPSC Code:
12352002
PubChem Substance ID:
MDL number:
Isotopic purity:
98 atom % D
Mass shift:
M+33
Form:
powder
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
isotopic purity
98 atom % D
form
powder
mass shift
M+33
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[K+].[2H]\C(=C(/[2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([O-])=O
InChI
1S/C18H34O2.K/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20;/h9-10H,2-8,11-17H2,1H3,(H,19,20);/q;+1/p-1/b10-9-;/i1D3,2D2,3D2,4D2,5D2,6D2,7D2,8D2,9D,10D,11D2,12D2,13D2,14D2,15D2,16D2,17D2;
InChI key
MLICVSDCCDDWMD-IEKXYDGZSA-M
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
68358200889774626
description
98 atom % D
description
98 atom % D
description
analytical standard
description
98 atom % D, 98%
isotopic purity
98 atom % D
isotopic purity
98 atom % D
isotopic purity
≥97.5 atom % D (NMR)
isotopic purity
98 atom % D
mass shift
M+33
mass shift
M+34
mass shift
M+33
mass shift
M+35
form
powder
form
liquid
form
-
form
solid
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
−20°C
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 1
Flammpunkt (°F)
284.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
140.00 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)