Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
10 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 96,70 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C11H16O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
164.24
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
239-015-4
Beilstein/REAXYS Number:
1364424
MDL number:
Assay:
≥98.0% (GC)
Form:
solid
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
≥98.0% (GC)
form
solid
density
0.960 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES string
CCCCCc1ccc(O)cc1
InChI
1S/C11H16O/c1-2-3-4-5-10-6-8-11(12)9-7-10/h6-9,12H,2-5H2,1H3
InChI key
ZNPSUQQXTRRSBM-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98.0% (GC) | description ≥98.0% (GC) | description ≥98.0% (GC) | description ≥98.0% (GC) |
| assay ≥98.0% (GC) | assay ≥98.0% (GC) | assay ≥98.0% (GC) | assay ≥98.0% (GC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| form solid | form crystals | form crystals | form - |
| density 0.960 g/mL at 20 °C (lit.) | density - | density - | density 0.705 g/mL at 20 °C (lit.) |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?