Merck
67500
Sigma-Aldrich
4-Methyl-1-hexen
≥98.0% (GC)
Größe auswählen
5 ML
€ 58,40
€ 58,40
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 ML
€ 58,40
About This Item
Lineare Formel:
CH3CH2CH(CH3)CH2CH=CH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
98.19
Beilstein:
1732620
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
€ 58,40
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
≥98.0% (GC)
Brechungsindex
n20/D 1.401
bp
86-88 °C (lit.)
Dichte
0.705 g/mL at 20 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
allyl
SMILES String
CCC(C)CC=C
InChI
1S/C7H14/c1-4-6-7(3)5-2/h4,7H,1,5-6H2,2-3H3
InChIKey
SUWJESCICIOQHO-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
FlameHealth hazard
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
14.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-10 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)