Fortfahren mit
769878
Resomer® LG 857 S, Poly(L-lactid-co-glycolid)
ester terminated, lactide:glycolide 85:15
Synonym(e):
Resomer® LG 857 S, PLGA
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
HO[C3H4O2]n[C2H2O2]mCH3
CAS-Nummer:
MDL number:
NACRES:
NA.23
UNSPSC Code:
12162002
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
form
solid
feed ratio
lactide:glycolide 85:15
viscosity
5.0-7.0 dL/g
mp
159-166 °C
transition temp
Tg 53-63 °C
storage temp.
2-8°C
Application
Biodegradable, biocompatible, and bioresorbable copolymer composed of L-Lactide and Glycolide. This semi-crystalline material has been used in the fabrication of research medical devices and research tissue engineering solutions, such as orthopedic or soft tissue fixation devices. Degradation of this materials has been thoroughly studied and has been shown to be safely resorbed by the body after implantation. Modification of molecular weight and polymer composition allows for control of the degradation rate and mechanical stability of the polymer.
Legal Information
RESOMER is a registered trademark of Evonik Rohm GmbH
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
769886769894769827
description
ester terminated, lactide:glycolide 85:15
description
ester terminated, lactide:glycolide 85:15
description
ester terminated, Lactide: Glycolide 82:18
description
ester terminated, lactide:glycolide 75:25
viscosity
5.0-7.0 dL/g
viscosity
2.5-3.5 dL/g
viscosity
1.7-2.6 dL/g
viscosity
0.16-0.24 dL/g
form
solid
form
solid
form
solid
form
amorphous
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
mp
159-166 °C
mp
159-166 °C
mp
157-164 °C
mp
-
feed ratio
lactide:glycolide 85:15
feed ratio
lactide:glycolide 85:15
feed ratio
-
feed ratio
lactide:glycolide 75:25
transition temp
Tg 53-63 °C
transition temp
Tg 53-63 °C
transition temp
Tg 54-60 °C
transition temp
Tg 44-50 °C
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)