Wichtige Dokumente
769835
Resomer® R 205 S, Poly(D,L-lactid)
ester terminated
Synonym(e):
Resomer® R 205 S, PDLLA
Qualitätsniveau
Form
amorphous
Viskosität
0.55-0.75 dL/g
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O1C(C(=O)OC(C1=O)C)C
InChI
1S/C6H8O4/c1-3-5(7)10-4(2)6(8)9-3/h3-4H,1-2H3
InChIKey
JJTUDXZGHPGLLC-UHFFFAOYSA-N
Rechtliche Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)