Fortfahren mit
719935
Poly-(D,L-lactid)
ester terminated, Mw 18,000-28,000
Synonym(e):
PDLLA, RESOMER® R 203 S
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
[C3H4O2]x[C2H2O2]y
CAS-Nummer:
MDL number:
UNSPSC Code:
12162002
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
form
amorphous
mol wt
Mw 18,000-28,000
degradation timeframe
<6 months
viscosity
0.25-0.35 dL/g, 0.1 % (w/v) in chloroform(25 °C, Ubbelohde) (size 0c glass capillary viscometer)
transition temp
Tg 46-50 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[H]OC(C(OC(C(O[R])=O)C)=O)C
InChI
1S/C6H8O4.C4H4O4/c1-3-5(7)10-4(2)6(8)9-3;5-3-1-7-4(6)2-8-3/h3-4H,1-2H3;1-2H2
InChI key
LCSKNASZPVZHEG-UHFFFAOYSA-N
General description
Ester terminated Poly(D,L-lactide) (PDLLA, RESOMER® ) is a copolymer of L and D-lactic acid and (or L and D lactide). The structure is highly irregular and amorphous. RESOMER® polymers are bioresorbable aliphatic polyesters comprised of a range of different ratios of lactide and glycolide monomers, PLA stereochemistries, and end-group functionalization.
Application
Controlled release
Legal Information
Product of Evonik
RESOMER is a registered trademark of Evonik Rohm GmbH
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
769835769843769959
description
ester terminated, Mw 18,000-28,000
description
ester terminated
description
ester terminated
description
ester terminated, L-Lactide: D,L-Lactide 70:30
viscosity
0.25-0.35 dL/g, 0.1 % (w/v) in chloroform(25 °C, Ubbelohde) (size 0c glass capillary viscometer)
viscosity
0.55-0.75 dL/g
viscosity
1.3-1.7 dL/g
viscosity
5.7-6.5 dL/g
form
amorphous
form
amorphous
form
amorphous
form
solid
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
transition temp
Tg 46-50 °C
transition temp
-
transition temp
-
transition temp
Tg 56-62 °C
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
degradation timeframe
<6 months
degradation timeframe
-
degradation timeframe
-
degradation timeframe
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)