Wichtige Dokumente
768758
Di-n-octyldichlorosilane
98%
Synonym(e):
Dichlorodioctylsilane
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
98%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.456
Dichte
0.936 g/mL at 25 °C
SMILES String
CCCCCCCC[Si](Cl)(Cl)CCCCCCCC
InChI
1S/C16H34Cl2Si/c1-3-5-7-9-11-13-15-19(17,18)16-14-12-10-8-6-4-2/h3-16H2,1-2H3
InChIKey
CVAGYCLEIYGJQT-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
230.0 °F
Flammpunkt (°C)
110 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)