Fortfahren mit
463159
2H-Pyran-2-on
90%
Synonym(e):
2-Pyron
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 251,00
€ 188,25
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C5H4O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
96.08
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
207-990-5
Beilstein/REAXYS Number:
1511
MDL number:
Assay:
90%
€ 188,25
Listenpreis€ 251,00Sparen Sie 25%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
90%
refractive index
n20/D 1.53 (lit.)
bp
102-103 °C/20 mmHg (lit.)
density
1.197 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
ester
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C1OC=CC=C1
InChI
1S/C5H4O2/c6-5-3-1-2-4-7-5/h1-4H
InChI key
ZPSJGADGUYYRKE-UHFFFAOYSA-N
General description
2H-Pyran-2-one (a-Pyrone) is a heterocyclic building block. Photochemistry of 2H-pyran-2-one has been investigated by laser flash photolysis with infrared detection. Ketene and a bicyclic lactone were obtained as major photoproducts.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Other Notes
Store at 2-8°C
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
177229528692262579
description
90%
description
≥98%
description
97%
description
98%
assay
90%
assay
≥98%
assay
97%
assay
98%
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
refractive index
n20/D 1.53 (lit.)
refractive index
-
refractive index
n20/D 1.478 (lit.)
refractive index
n20/D 1.489 (lit.)
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
density
1.197 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
density
1.209 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.397 g/mL at 25 °C (lit.)
bp
102-103 °C/20 mmHg (lit.)
bp
210-215 °C (lit.)
bp
125 °C/0.1 mmHg (lit.)
bp
153 °C (lit.)
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
201.2 °F - closed cup
flash_point_c
94 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)