Wichtige Dokumente
768278
1-Propanol-1,1,2,3,3,3-d6
98 atom % D, 99% (CP)
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
98 atom % D
Assay
99% (CP)
Form
liquid
Massenverschiebung
M+6
SMILES String
[2H]C([H])(C([2H])(O)[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C3H8O/c1-2-3-4/h4H,2-3H2,1H3/i1D3,2D,3D2
InChIKey
BDERNNFJNOPAEC-CNQUWIHNSA-N
Verwandte Kategorien
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
59.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
15 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)