767050
2-(Acetylthio)acetic acid
≥90%
Synonym(e):
S-Acetyl-2-mercaptoacetic acid, S-Acetylthioglycolic acid
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥90%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.506
Dichte
1.298 g/mL at 25 °C
SMILES String
CC(=O)SCC(O)=O
InChI
1S/C4H6O3S/c1-3(5)8-2-4(6)7/h2H2,1H3,(H,6,7)
InChIKey
QSBWDKUBOZHGOU-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable