Merck
A9043
S-Acetylthioglykolsäure-N-hydroxysuccinimid-Ester
≥95% (TLC), powder
Synonym(e):
(Acetylthio)-essigsäure-N-succinimidylester, N-Succinimidyl-S-acetylthioglykolat, S-Acetylthioglycolsäure-NHS-ester
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C8H9NO5S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
231.23
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
7815491
Assay:
≥95% (TLC)
Form:
powder
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥95% (TLC)
form
powder
solubility
acetonitrile: 50 mg/mL, DMF: soluble
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(=O)SCC(=O)ON1C(=O)CCC1=O
InChI
1S/C8H9NO5S/c1-5(10)15-4-8(13)14-9-6(11)2-3-7(9)12/h2-4H2,1H3
InChI key
FLCQLSRLQIPNLM-UHFFFAOYSA-N
Application
Thiolating reagent for primary amines; thiol can be deprotected under mild conditions. Typically, couples initially to a molecule containing primary amine by amide bond buffered at pH 7.5. Deprotection may be accomplished with 0.05 M hydroxylamine at neutral pH. Useful for preparation of enzyme immunoconjugates and hapten carrier molecule conjugates.
Other Notes
Note that the ester couples very efficiently to primary amines compared to other thiolating reagents. In addition, this reagent will neutralize original amine positive charge.
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)