Wichtige Dokumente
765929
N-Acetyl-DL-cystein-2,3-13C2,15N
98 atom % 15N, 99 atom % 13C, 98% (CP)
Synonym(e):
NAC-13C2,15N
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
98 atom % 15N
Assay
98% (CP)
Form
solid
Methode(n)
mass spectrometry (MS): suitable
mp (Schmelzpunkt)
106-108 °C
Anwendung(en)
peptide synthesis
Massenverschiebung
M+3
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
S[13CH2][13CH]([15NH]C(C)=O)C(O)=O
InChI
1S/C5H9NO3S/c1-3(7)6-4(2-10)5(8)9/h4,10H,2H2,1H3,(H,6,7)(H,8,9)/i2+1,4+1,6+1
InChIKey
PWKSKIMOESPYIA-OCJBEUKVSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)