Merck
666009
Sigma-Aldrich
Fmoc-Glu(OtBu)-OH-13C5, 15N
99 atom % 13C, 98 atom % 15N, 95% (CP)
About This Item
Lineare Formel:
t-Bu-O213C13CH213CH213CH(15NH-Fmoc)13CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
431.43
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352209
PubChem Substanz-ID:
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
98 atom % 15N
Assay
95% (CP)
Form
solid
Methode(n)
bio NMR: suitable
Anwendung(en)
peptide synthesis
Funktionelle Gruppe
Fmoc
Massenverschiebung
M+6
Lagertemp.
−20°C
InChI
1S/C26H27NO10/c1-26(2,3)37-25(33)35-21(28)13-12-20(22(29)30)27-23(31)36-24(32)34-14-19-17-10-6-4-8-15(17)16-9-5-7-11-18(16)19/h4-11,19-20H,12-14H2,1-3H3,(H,27,31)(H,29,30)/i12+1,13+1,20+1,21+1,22+1,27+1
InChIKey
FDYBNOVXBMCGNW-CKXUOWENSA-N
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable