Merck
765880
Sigma-Aldrich
4-Amino-2-(trifluoromethyl)pyridine
97%
Synonym(e):
4-Amino-2-trifluoromethylpyridine, 2-(Trifluoromethyl)pyridin-4-amine
Größe auswählen
1 G
€ 74,90
€ 74,90
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
€ 74,90
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H5F3N2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
162.11
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
€ 74,90
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
58-62 °C
Funktionelle Gruppe
fluoro
SMILES String
Nc1ccnc(c1)C(F)(F)F
InChI
1S/C6H5F3N2/c7-6(8,9)5-3-4(10)1-2-11-5/h1-3H,(H2,10,11)
InChIKey
LYNBZRJTRHTSKI-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Skull and crossbones
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)