Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 1.650,00 |
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
7LiPF6
Molekulargewicht:
151.98
UNSPSC Code:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
Isotopic purity:
95 atom % 7Li
Assay:
98% (CP)
Mass shift:
depleted
Form:
crystals
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenisotopic purity
95 atom % 7Li
Quality Segment
assay
98% (CP)
form
crystals
mass shift
depleted
SMILES string
F[P-](F)(F)(F)(F)F.[7Li+]
InChI
1S/F6P.Li/c1-7(2,3,4,5)6;/q-1;+1/i;1+0
InChI key
AXPLOJNSKRXQPA-QMVMUTFZSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Stable Isotopes Customer Service.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description 95 atom % 7Li, 98% (CP) | description 99 atom % 7Li, 99% (CP) | description ≥95 atom % 6Li, 97% (CP) | description ≥99.8 atom % 7Li, ≥99.8% (CP) |
| isotopic purity 95 atom % 7Li | isotopic purity 99 atom % 7Li | isotopic purity ≥95 atom % 6Li | isotopic purity ≥99.8 atom % 7Li |
| mass shift depleted | mass shift depleted | mass shift M-3 | mass shift depleted |
| assay 98% (CP) | assay 99% (CP) | assay 97% (CP) | assay ≥99.8% (CP) |
| Quality Level 200 | Quality Level - | Quality Level - | Quality Level - |
| form crystals | form solid | form solid | form solid |
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - STOT RE 1 Inhalation
Zielorgane
Bone,Teeth
Lagerklasse
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Was ist los?
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?