Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
7Li
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
7.02
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12141803
eCl@ss:
38100101
Isotopic purity:
≥99.8 atom % 7Li
Assay:
≥99.8% (CP)
Mass shift:
depleted
Form:
solid
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
isotopic purity
≥99.8 atom % 7Li
assay
≥99.8% (CP)
form
solid
mass shift
depleted
SMILES string
[7Li]
InChI
1S/Li
InChI key
WHXSMMKQMYFTQS-UHFFFAOYSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Stable Isotopes Customer Service.
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B - Water-react. 1
supp_hazards
Lagerklasse
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Was ist los?
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
13982-05-3
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?