Fortfahren mit
765236
1,2-Dimethoxyethane-d10
≥99 atom % D, ≥98% (CP)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CD3OCD2CD2OCD3
Molekulargewicht:
100.18
UNSPSC Code:
12352112
PubChem Substance ID:
MDL number:
Isotopic purity:
≥99 atom % D
Assay:
≥98% (CP)
Mass shift:
M+10
Form:
liquid
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
isotopic purity
≥99 atom % D
assay
≥98% (CP)
form
liquid
mass shift
M+10
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[2H]C([2H])(OC([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])OC([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C4H10O2/c1-5-3-4-6-2/h3-4H2,1-2H3/i1D3,2D3,3D2,4D2
InChI key
XTHFKEDIFFGKHM-MWUKXHIBSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
615641
description
≥99 atom % D, ≥98% (CP)
description
99 atom % D
assay
≥98% (CP)
assay
99% (CP)
mass shift
M+10
mass shift
M+10
isotopic purity
≥99 atom % D
isotopic purity
99 atom % D
form
liquid
form
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Flam. Liq. 2 - Repr. 1B
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
Was ist los?
WGK 1
Flammpunkt (°F)
41.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
5 °C - closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
107975-86-0
CAS No.
107975-86-0
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)