Wichtige Dokumente
299634
6-(5H)-Phenanthridinon
technical grade
Synonym(e):
NSC 11021, NSC 40943, NSC 61083
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
technical grade
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
290-292 °C (lit.)
SMILES String
O=C1Nc2ccccc2-c3ccccc13
InChI
1S/C13H9NO/c15-13-11-7-2-1-5-9(11)10-6-3-4-8-12(10)14-13/h1-8H,(H,14,15)
InChIKey
RZFVLEJOHSLEFR-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
human ... PARP1(142)
Anwendung
- Synthesis of 5,6-dihydrophenanthridine sulfonamides
- Oxidative coupling with diphenylacetylene
- Direct copper acetate-catalyzed N-cyclopropylation of cyclic amides
Reactant involved in the synthesis and/or pharmacological activity of biologically active molecules including:
- Potassium channel KV1.3 and IK-1 inhibitors
- HIV-1 integrase inhibitors
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?