106194
Nikotinsäure-N-oxid
99%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
99%
mp (Schmelzpunkt)
254-255 °C (dec.) (lit.)
Löslichkeit
benzene: insoluble
chloroform: insoluble
cold water: slightly soluble
ethanol: slightly soluble
SMILES String
OC(=O)c1ccc[n+]([O-])c1
InChI
1S/C6H5NO3/c8-6(9)5-2-1-3-7(10)4-5/h1-4H,(H,8,9)
InChIKey
FJCFFCXMEXZEIM-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable