Merck
763950
Sigma-Aldrich
Fluoromalonaldehyde sodium salt
97%
Synonym(e):
Sodium 2-fluoropropanedial
Größe auswählen
500 MG
€ 104,00
€ 104,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
500 MG
€ 104,00
About This Item
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
€ 104,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
97%
Form
solid
Funktionelle Gruppe
aldehyde
fluoro
SMILES String
[Na+].F[C-](C=O)C=O
InChI
1S/C3H2FO2.Na/c4-3(1-5)2-6;/h1-2H;/q-1;+1
InChIKey
ZBJPJSAIIONIIU-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)