Merck
761729
Sigma-Aldrich
6-Bromo-2-methylbenzoxazole
97%
Synonym(e):
6-Bromo-2-methylbenzo[d]oxazole
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H6BrNO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
212.04
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
44-49 °C
Funktionelle Gruppe
bromo
SMILES String
Cc1nc2ccc(Br)cc2o1
InChI
1S/C8H6BrNO/c1-5-10-7-3-2-6(9)4-8(7)11-5/h2-4H,1H3
InChIKey
ZCGXHOLCXPKKBO-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
No data available
Flammpunkt (°C)
No data available
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)