Wichtige Dokumente
760935
Poly(ethylene glycol), 4 acetylene dendron, generation 1
average Mn 20,000
Synonym(e):
Bis-MPA poly(ethylene glycol), Bis[2,2-bis(hydroxymethyl)propanoic acid] PEG, Dendron functionalized PEG acetylene, generation 1, PEG-20,000, PFD-G1-PEG20k-Acetylene
About This Item
Empfohlene Produkte
Beschreibung
esterified with 4 acetylene groups
Form
solid
Mol-Gew.
PEG average Mn 20,000 (n~450)
average Mn 20,000
Leistungsmerkmale
generation 1
Anzahl Oberflächengruppen
4
mp (Schmelzpunkt)
56-60
Funktionelle Gruppe
alkyne
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)