Merck
760498
Sigma-Aldrich
Nitric acid-18O3
95 atom % 18O, 65 wt. % in H218O
Synonym(e):
18O Labeled nitric acid
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
HN18O3 solution
CAS-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352116
PubChem Substanz-ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Isotopenreinheit
95 atom % 18O
Form
liquid
Konzentration
65 wt. % in H218O
Massenverschiebung
M+6
SMILES String
[18OH][N+]([18O-])=[18O]
InChI
1S/HNO3/c2-1(3)4/h(H,2,3,4)/i2+2,3+2,4+2
InChIKey
GRYLNZFGIOXLOG-PGVNZGOUSA-N
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramme
Skull and crossbonesCorrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 1 Inhalation - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)