Merck
760447
Sigma-Aldrich
10-Undecenyl acrylate
contains <1000 ppm MEHQ as inhibitor, 98%
Synonym(e):
2-Propenoic acid, undec-10-enyl ester, Undec-10-enyl prop-2-enoate
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C14H24O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
224.34
UNSPSC-Code:
12162002
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Assay
98%
Form
liquid
Enthält
<1000 ppm MEHQ as inhibitor
Brechungsindex
n20/D 1.451
Dichte
0.882 g/mL at 25 °C
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
C=CCCCCCCCCOC(=O)C=C
InChI
1S/C13H22O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-12-15-13(14)4-2/h3-4H,1-2,5-12H2
InChIKey
WDGPKCJWRJSYLS-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
No data available
Flammpunkt (°C)
No data available
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)