Merck
756016
Sigma-Aldrich
Indole-2-boronic acid pinacol ester
95%
Synonym(e):
2-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-indole, 2-Indoleboronic acid pinacol ester
Größe auswählen
5 G
€ 264,00
€ 264,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
€ 264,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C14H18BNO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
243.11
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
€ 264,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
95%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
101-102 °C
SMILES String
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2cc3ccccc3[nH]2
InChI
1S/C14H18BNO2/c1-13(2)14(3,4)18-15(17-13)12-9-10-7-5-6-8-11(10)16-12/h5-9,16H,1-4H3
InChIKey
IAQBURSQTCOSBP-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)