Merck
675911
Sigma-Aldrich
N-Boc-Indol-2-Boronsäure
≥95%
Synonym(e):
1-(tert.-Butoxycarbonyl)indol-2-boronsäure, N-(tert.-Butoxycarbonyl)indol-2-boronsäure
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C13H16BNO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
261.08
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Assay
≥95%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
84-94 °C
85-90 °C (lit.)
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CC(C)(C)OC(=O)n1c(cc2ccccc12)B(O)O
InChI
1S/C13H16BNO4/c1-13(2,3)19-12(16)15-10-7-5-4-6-9(10)8-11(15)14(17)18/h4-8,17-18H,1-3H3
InChIKey
SVIBPSNFXYUOFT-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
May contain varying amounts of anhydride
Anwendung
Used in a synthesis of hydroxyquinones via Suzuki-Miyaura coupling of phenylidonium ylides of hydroxyquinones.[1]
Reactant involved in:
  • Suzuki-Miyaura cross-coupling reactions
  • Copper-catalyzed trifluoromethylation
  • Palladium-catalyzed benzylation
  • Homocoupling reactions
Piktogramme
Flame
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Sol. 2
Lagerklassenschlüssel
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Synlett, 2597-2597 (2006)