Merck
755729
Sigma-Aldrich
(±)-Nicotin-(Pyridin-d4)
≥98 atom % D, ≥98% (CP)
Synonym(e):
2,3,4,6-Tetradeuterio-5-(1-methylpyrrolidin-2-yl)pyridine
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10D4H10N2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
166.26
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Isotopenreinheit
≥98 atom % D
Assay
≥98% (CP)
Form
liquid
Methode(n)
mass spectrometry (MS): suitable
Dichte
1.045 g/mL at 25 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+4
SMILES String
[2H]c1nc([2H])c(c([2H])c1[2H])C2CCCN2C
InChI
1S/C10H14N2/c1-12-7-3-5-10(12)9-4-2-6-11-8-9/h2,4,6,8,10H,3,5,7H2,1H3/i2D,4D,6D,8D
InChIKey
SNICXCGAKADSCV-MNYIHESISA-N
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
213.8 °F
Flammpunkt (°C)
101 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)