Merck
753270
Sigma-Aldrich
6-(Trifluoromethyl)pyridine-2-carbonyl chloride
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H3ClF3NO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
209.55
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.473
Dichte
1.450 g/mL at 25 °C
Funktionelle Gruppe
acyl chloride
fluoro
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
FC(F)(F)c1cccc(n1)C(Cl)=O
InChI
1S/C7H3ClF3NO/c8-6(13)4-2-1-3-5(12-4)7(9,10)11/h1-3H
InChIKey
AUWDKAUYDQJDMS-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
No data available
Flammpunkt (°C)
No data available
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)