Merck
751383
Sigma-Aldrich
4′-Bromo-4-nitrostilbene
97%
Synonym(e):
1-Bromo-4-[2-(4-nitrophenyl)ethenyl]benzene
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C14H10BrNO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
304.14
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
195-200 °C
SMILES String
[O-][N+](=O)c1ccc(\C=C\c2ccc(Br)cc2)cc1
InChI
1S/C14H10BrNO2/c15-13-7-3-11(4-8-13)1-2-12-5-9-14(10-6-12)16(17)18/h1-10H/b2-1+
InChIKey
DFAOJKUHONBIMN-OWOJBTEDSA-N
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)