Merck
753483
Sigma-Aldrich
5-Bromo-3-fluoropyridine-2-carboxylic acid
95%
Synonym(e):
5-Bromo-3-fluoropicolinic acid
Größe auswählen
1 G
€ 56,10
€ 56,10
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
€ 56,10
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H3BrFNO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
220.00
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
€ 56,10
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
95%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
175-180 °C
Funktionelle Gruppe
bromo
carboxylic acid
fluoro
SMILES String
OC(=O)c1ncc(Br)cc1F
InChI
1S/C6H3BrFNO2/c7-3-1-4(8)5(6(10)11)9-2-3/h1-2H,(H,10,11)
InChIKey
JXHUXOAJAYWMHK-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)