750832
2-Keto-4-Methylpentansäure-1-13C
99 atom % 13C, 98% (CP)
Synonym(e):
2-Ketoisocapronsäure-1-13C
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Assay
98% (CP)
Form
liquid
Massenverschiebung
M+1
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CC(C)CC(=O)[13C](O)=O
InChI
1S/C6H10O3/c1-4(2)3-5(7)6(8)9/h4H,3H2,1-2H3,(H,8,9)/i6+1
InChIKey
BKAJNAXTPSGJCU-PTQBSOBMSA-N
Verpackung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable