Merck
749516
Sigma-Aldrich
2-(Diphenylphosphino)ethanaminium tetrafluoroborate
96%
Größe auswählen
2 G
€ 169,00
€ 169,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
2 G
€ 169,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C14H17BF4NP
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
317.07
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352101
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
€ 169,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
96%
Form
solid
Eignung der Reaktion
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
mp (Schmelzpunkt)
116-122 °C
Funktionelle Gruppe
phosphine
SMILES String
F[B-](F)(F)F.[NH3+]CCP(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C14H16NP.BF4/c15-11-12-16(13-7-3-1-4-8-13)14-9-5-2-6-10-14;2-1(3,4)5/h1-10H,11-12,15H2;/q;-1/p+1
InChIKey
ACXZLRCRPLYXBQ-UHFFFAOYSA-O
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)