Fortfahren mit
454885
2-(Diphenylphosphin)benzoesäure
97%
Synonym(e):
(2-Carboxyphenyl)diphenylphosphine
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(C6H5)2PC6H4CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
306.30
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352002
EC Number:
241-293-7
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
97%
reaction suitability
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction, reaction type: Heck Reaction, reaction type: Hiyama Coupling, reaction type: Negishi Coupling, reaction type: Sonogashira Coupling, reaction type: Stille Coupling, reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
mp
174-181 °C (lit.)
functional group
phosphine
SMILES string
OC(=O)c1ccccc1P(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C19H15O2P/c20-19(21)17-13-7-8-14-18(17)22(15-9-3-1-4-10-15)16-11-5-2-6-12-16/h1-14H,(H,20,21)
InChI key
UYRPRYSDOVYCOU-UHFFFAOYSA-N
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
401595326208567728
description
97%
description
97%
description
97%
description
98%
reaction suitability
reaction type: Stille Coupling, reaction type: Hiyama Coupling, reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling, reaction type: Negishi Coupling, reaction type: Sonogashira Coupling, reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction, reaction type: Heck Reaction
reaction suitability
reaction type: Hiyama Coupling, reaction type: Negishi Coupling, reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling, reaction type: Sonogashira Coupling, reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction, reagent type: ligand, reaction type: Heck Reaction, reaction type: Stille Coupling
reaction suitability
reaction type: Heck Reaction, reagent type: ligand, reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling, reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction, reaction type: Stille Coupling, reaction type: Hiyama Coupling, reaction type: Negishi Coupling, reaction type: Sonogashira Coupling
reaction suitability
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction, reaction type: Hiyama Coupling, reaction type: Stille Coupling, reaction type: Heck Reaction, reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling, reagent type: ligand, reaction type: Sonogashira Coupling, reaction type: Negishi Coupling
assay
97%
assay
97%
assay
97%
assay
98%
functional group
phosphine
functional group
phosphine
functional group
phosphine, aldehyde
functional group
phosphine
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
mp
174-181 °C (lit.)
mp
157-160 °C (lit.)
mp
112-115 °C (lit.)
mp
105-110 °C (lit.)
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)