Merck
748331
Sigma-Aldrich
4-Fluoro-3-methylbenzenesulfonyl chloride
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H6ClFO2S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
208.64
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
35-40 °C
Funktionelle Gruppe
fluoro
SMILES String
Cc1cc(ccc1F)S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C7H6ClFO2S/c1-5-4-6(12(8,10)11)2-3-7(5)9/h2-4H,1H3
InChIKey
ALEQALYEZFNWOP-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)