Fortfahren mit
734985
1H-Benzimidazole-2-carboxylic acid
97%
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 51,40
€ 38,55
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C8H6N2O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
162.15
UNSPSC Code:
12352100
eCl@ss:
32151902
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
97%
Form:
solid
€ 38,55
Listenpreis€ 51,40Sparen Sie 25%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
97%
form
solid
mp
176-180 °C
functional group
carboxylic acid
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC(=O)c1nc2ccccc2[nH]1
InChI
1S/C8H6N2O2/c11-8(12)7-9-5-3-1-2-4-6(5)10-7/h1-4H,(H,9,10)(H,11,12)
InChI key
RHXSYTACTOMVLJ-UHFFFAOYSA-N
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
729752709166707384
description
97%
description
97%
description
97%
description
97%
assay
97%
assay
97%
assay
97%
assay
97%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
mp
176-180 °C
mp
288-293 °C
mp
-
mp
204-213 °C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
form
solid
form
solid
form
powder
form
powder
functional group
carboxylic acid
functional group
carboxylic acid
functional group
carboxylic acid
functional group
carboxylic acid
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)