Merck
746029
Sigma-Aldrich
5-Fluoroindoline
97%
Synonym(e):
5-Fluoro-2,3-dihydro-1H-indole, 5-Fluoro-2,3-dihydroindole
Größe auswählen
1 G
€ 92,40
€ 92,40
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
€ 92,40
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H8FN
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
137.15
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
€ 92,40
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
97%
Form
liquid
Brechungsindex
n/D 1.556
Dichte
1.171 g/mL at 25 °C
Funktionelle Gruppe
fluoro
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Fc1cc2c(cc1)NCC2
InChI
1S/C8H8FN/c9-7-1-2-8-6(5-7)3-4-10-8/h1-2,5,10H,3-4H2
InChIKey
NXQRMQIYCWFDGP-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
225.1 °F
Flammpunkt (°C)
107.25 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)