Wichtige Dokumente
745782
16-Amino-1-hexadecanethiol hydrochloride
96%
Synonym(e):
16-Mercaptohexadecylamine hydrochloride
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
96%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
68-73 °C
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
SCCCCCCCCCCCCCCCCN.Cl
InChI
1S/C16H35NS.ClH/c17-15-13-11-9-7-5-3-1-2-4-6-8-10-12-14-16-18;/h18H,1-17H2;1H
InChIKey
CNCJUEWDIUPOPE-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)