Merck
745316
Sigma-Aldrich
4-(Azidomethyl)-benzonitril -Lösung
~0.5 M in tert-butyl methyl ether, ≥97.0% (HPLC)
Synonym(e):
α-Azido-4-cyantoluol -Lösung, 4-Cyan-benzylazid -Lösung
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H6N4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
158.16
Beilstein:
4978502
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
≥97.0% (HPLC)
Form
liquid
Eignung der Reaktion
reaction type: click chemistry
Konzentration
~0.5 M in tert-butyl methyl ether
Verunreinigungen
≤2.0% water
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[N-]=[N+]=NCc1ccc(cc1)C#N
InChI
1S/C8H6N4/c9-5-7-1-3-8(4-2-7)6-11-12-10/h1-4H,6H2
InChIKey
GWVIVHINAVAKKV-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
-22.0 °F
Flammpunkt (°C)
-30 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Microwave-assisted benzyne-click chemistry: preparation of 1H-benzo[d][1,2,3]triazoles
Ankatia, H. and Biehl, E.
Tetrahedron Letters, 50, 4677-4682 (2009)