Fortfahren mit
412554
(R)-(+)-Propylendiamin -dihydrochlorid
99%
Synonym(e):
(R)-(+)-1,2-Diaminopropan -dihydrochlorid, 1,2-Propandiamin -dihydrochlorid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 85,40
€ 64,05
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3CH(NH2)CH2NH2·2HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
147.05
UNSPSC Code:
12352116
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
5740937
Assay:
99%
€ 64,05
Listenpreis€ 85,40Sparen Sie 25%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
99%
optical activity
[α]20/D +4.0°, c = 20 in H2O
mp
241-244 °C (lit.)
functional group
amine
SMILES string
Cl[H].Cl[H].C[C@@H](N)CN
InChI
1S/C3H10N2.2ClH/c1-3(5)2-4;;/h3H,2,4-5H2,1H3;2*1H/t3-;;/m1../s1
InChI key
AEIAMRMQKCPGJR-HWYNEVGZSA-N
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
412562C856133220
assay
99%
assay
99%
assay
~98%
assay
≥99.0% (AT)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
mp
241-244 °C (lit.)
mp
227-229 °C (lit.)
mp
260-262 °C (lit.)
mp
260-262 °C (lit.), ~260 °C (dec.)
optical activity
[α]20/D +4.0°, c = 20 in H2O
optical activity
[α]22/D −4°, c = 20 in H2O
optical activity
-
optical activity
-
functional group
amine
functional group
amine
functional group
-
functional group
amine
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)