Merck
744891
Sigma-Aldrich
Dinatrium-Ethyl/Butyl-Phosphonat-Silica
≥45 μm particle size (95%)
Synonym(e):
PhosphonicS PO1
About This Item
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
NA.22
Form
powder
Kennzeichnungsgrad
0.7-1.3 mmol/g loading
Partikelgröße
≥45 μm (95%)
Allgemeine Beschreibung
Disodium ethyl/butyl phosphonate Silica is an alkyl phosphonate functionalized silica with metal scavenging ability.
Anwendung
Metallscavenger auf Siliciumdioxid-Träger:
Mg(II), Al(III), Ca(II), VO(II), Cr(III), Mn(II), Fe(III), Co(II), Ni(II), Cu(II), Zn(II), Sr(II), Ag(I), Cd(II), Sn(II), Sn(IV), La(III), Ce(III), Ce(IV), Hg(II), Pb(II), UO2(II)
Hinweis zur Analyse
Natrium: nachgewiesen
Rechtliche Hinweise
Verkauf in Zusammenarbeit mit PhosphonicS Ltd., nur für Forschungszwecke.
PhosphonicS is a trademark of PhosphonicS Ltd.
Piktogramme
Health hazardExclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Carc. 2 - Muta. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)