Merck
744743
Sigma-Aldrich
(2-Bromphenyl)(2,4,6-trimethylphenyl)-iodonium-trifluormethansulfonat
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
(2-Bromphenyl)(2,4,6-trimethylphenyl)-iodonium-triflat, (2-Bromphenyl)-mesityliodonium-triflat
Größe auswählen
1 G
€ 152,00
€ 152,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
€ 152,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C16H15BrF3IO3S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
551.16
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352101
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
€ 152,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
≥98% (HPLC)
Form
powder
Zusammensetzung
carbon, 34.0-35.7% CH
Eignung der Reaktion
reagent type: oxidant
Funktionelle Gruppe
bromo
fluoro
iodo
triflate
SMILES String
[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.Cc1cc(C)c([I+]c2ccccc2Br)c(C)c1
InChI
1S/C15H15BrI.CHF3O3S/c1-10-8-11(2)15(12(3)9-10)17-14-7-5-4-6-13(14)16;2-1(3,4)8(5,6)7/h4-9H,1-3H3;(H,5,6,7)/q+1;/p-1
InChIKey
RYZOZGQFOKVCDZ-UHFFFAOYSA-M
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)