Merck
74310
Sigma-Aldrich
5-Nonanol
≥95.0% (GC)
Synonym(e):
Dibutylcarbinol
About This Item
Lineare Formel:
(CH3CH2CH2CH2)2CHOH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
144.25
Beilstein:
1733552
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
≥95.0% (GC)
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.429
bp
195 °C (lit.)
Dichte
0.821 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES String
CCCCC(O)CCCC
InChI
1S/C9H20O/c1-3-5-7-9(10)8-6-4-2/h9-10H,3-8H2,1-2H3
InChIKey
FCBBRODPXVPZAH-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
170.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
77 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter