743097
Bis-(4-fluorphenyl)-iodonium-trifluormethansulfonat
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
(p-F-Ph)2IOTf, Bis(4-fluorphenyl)jodniumtriflat
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥98% (HPLC)
Form
powder
Zusammensetzung
carbon, 32.7-34.3% CHN
Eignung der Reaktion
reagent type: oxidant
SMILES String
[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.Fc1ccc([I+]c2ccc(F)cc2)cc1
InChI
1S/C12H8F2I.CHF3O3S/c13-9-1-5-11(6-2-9)15-12-7-3-10(14)4-8-12;2-1(3,4)8(5,6)7/h1-8H;(H,5,6,7)/q+1;/p-1
InChIKey
HTFNIUDXMGKTQK-UHFFFAOYSA-M
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable