Wichtige Dokumente
531634
Dipyridyliodonium-tetrafluoroborat
Synonym(e):
Barluenga reagent
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Eignung der Reaktion
reagent type: oxidant
mp (Schmelzpunkt)
137-141 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[I+].F[B-](F)(F)F.c1ccncc1.c2ccncc2
InChI
1S/2C5H5N.BF4.I/c2*1-2-4-6-5-3-1;2-1(3,4)5;/h2*1-5H;;/q;;-1;+1
InChIKey
JBVUIHBKNVHCKK-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?