742457
1-(Azidomethyl)-4-brom-benzol -Lösung
~0.5 M in dichloromethane, ≥96.0% (HPLC)
Synonym(e):
p-Brom-benzylazid -Lösung
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥96.0% (HPLC)
Form
solution
Eignung der Reaktion
reaction type: click chemistry
Konzentration
~0.5 M in dichloromethane
Verunreinigungen
≤2.0% water
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Brc1ccc(CN=[N+]=[N-])cc1
InChI
1S/C7H6BrN3/c8-7-3-1-6(2-4-7)5-10-11-9/h1-4H,5H2
InChIKey
MOKKTDQWMSOCAF-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Dermal - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system, Lungs,Nervous system,Cardio-vascular system
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)