Merck
74200
Sigma-Aldrich
Nonadecansäurechlorid
≥99.0% (GC)
About This Item
Lineare Formel:
CH3(CH2)17COCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
316.95
Beilstein:
1786242
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
≥99.0% (GC)
Form
solid
SMILES String
CCCCCCCCCCCCCCCCCCC(Cl)=O
InChI
1S/C19H37ClO/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19(20)21/h2-18H2,1H3
InChIKey
BASNZTUXPUAQLZ-UHFFFAOYSA-N
Vorsicht
schmilzt bei Raumtemperatur
Lagerklassenschlüssel
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 2
1 of 2