Fortfahren mit
76555
Pentadecanoylchlorid
≥98.0% (GC)
Synonym(e):
Pentadecanoic acid chloride
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 408,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3(CH2)13COCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
260.84
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1773803
Assay:
≥98.0% (GC)
Form:
liquid
€ 408,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98.0% (GC)
form
liquid
refractive index
n20/D 1.451
density
0.909 g/mL at 20 °C
functional group
acyl chloride
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCC(Cl)=O
InChI
1S/C15H29ClO/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15(16)17/h2-14H2,1H3
InChI key
PQZWQGNQOVDTRF-UHFFFAOYSA-N
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
9141571292284850
description
≥98.0% (GC)
description
≥95.0% (GC)
description
≥97.0%
description
purum, ≥95.0% (GC)
assay
≥98.0% (GC)
assay
≥95.0% (GC)
assay
≥97.0%, ≥97.0% (GC)
assay
≥95.0% (GC)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
liquid
form
liquid
form
crystals
form
liquid
density
0.909 g/mL at 20 °C
density
0.96 g/mL at 20 °C (lit.)
density
-
density
1.119 g/mL at 20 °C, 1.121 g/mL at 25 °C (lit.)
refractive index
n20/D 1.451
refractive index
-
refractive index
-
refractive index
n20/D 1.468
functional group
acyl chloride
functional group
chloro
functional group
acyl chloride
functional group
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Pentadecanoylchlorid
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Lagerklasse
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)